Propoxybenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2607-25ML P2607-5ML
TCIAP2607-25MLEA 318 EUR InStock
TCIAP2607-25ML TCIAP2607-5ML
Propoxybenzene ≥98.0% (par GC)
Propoxybenzene
Formule: C₉H₁₂O
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: -28°C
Numéro MDL: MFCD00039935
Numéro CAS: 622-85-5
EINECS: 210-756-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité