Spautin-1 ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)quinazolin-4-amine, 6-Fluoro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-quinazolinamine
P2613-10MG P2613-50MG
TCIAP2613-10MGEA 128 EUR InStock
TCIAP2613-10MG TCIAP2613-50MG
Spautin-1 ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Spautin-1
Formule: C₁₅H₁₁F₂N₃
MW: 271,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16962292
Numéro CAS: 1262888-28-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité