n-Pentane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Pentane
P2621-100ML P2621-500ML
TCIAP2621-100MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP2621-100ML TCIAP2621-500ML
n-Pentane ≥97.0% (par GC)
n-Pentane
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Point d'ébullition: 36°C
Point d'éclair: –49°C
Numéro MDL: MFCD00009498
Numéro CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
ONU: 1265
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07116
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5addee6b378880884f6b289996b46de507c2880f&vid=5addee6b378880884f6b289996b46de507c2880f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité