Pregna-4,6-diene-3,20-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DELTA6-Progesterone, 6-Dehydroprogesterone
P2623-1G P2623-5G
TCIAP2623-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAP2623-1G TCIAP2623-5G
Pregna-4,6-diene-3,20-dione ≥98.0% (par GC)
Pregna-4,6-diene-3,20-dione
Formule: C₂₁H₂₈O₂
MW: 312,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00199858
Numéro CAS: 1162-56-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D 140 to 155 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité