Potassium Butyltrifluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
P2626-1G P2626-5G
TCIAP2626-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAP2626-1G TCIAP2626-5G
Potassium Butyltrifluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium Butyltrifluoroborate
Formule: C₄H₉BF₃K
Numéro MDL: MFCD08276805
Numéro CAS: 444343-55-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité