Potassium ethyltrifluoroborate ≥97.0% (P)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Potassium ethyltrifluoroboranuide
P2628-1G P2628-5G
TCIAP2628-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAP2628-1G TCIAP2628-5G
Potassium ethyltrifluoroborate ≥97.0% (P)
Potassium ethyltrifluoroborate
Formule: C₂H₅BF₃K
MW: 135,9656 g/mol
Numéro MDL: MFCD04112713
Numéro CAS: 882871-21-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité