Propyl Levulinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Levulinic acid Propyl ester, 4-Oxovaleric acid Propyl ester, Propyl 4-Oxovalerate, 4-Oxopentanoic acid Propyl ester, Propyl 4-Oxopentanoate
P2631-5G P2631-25G
TCIAP2631-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAP2631-5G TCIAP2631-25G
Propyl Levulinate ≥98.0% (par GC)
Propyl Levulinate
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,20 g/mol
Point d'ébullition: 221°C
Numéro MDL: MFCD16041935
Numéro CAS: 645-67-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 2.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité