2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P2632-1G P2632-5G
TCIAP2632-1GEA 107 EUR InStock
TCIAP2632-1G TCIAP2632-5G
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (par GC)
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,24 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Numéro MDL: MFCD00219254
Numéro CAS: 4105-21-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité