Pilsicainide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
P2634-250MG P2634-50MG
TCIAP2634-250MGEA 223 EUR InStock
TCIAP2634-250MG TCIAP2634-50MG
Pilsicainide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Pilsicainide hydrochloride
Formule: C₁₇H₂₄N₂O·HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00903769
Numéro CAS: 88069-49-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07427
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité