Pentachlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzonitrile
P2643-25G P2643-5G
TCIAP2643-25GEA 223 EUR InStock
TCIAP2643-25G TCIAP2643-5G
Pentachlorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Pentachlorobenzonitrile
Formule: C₇Cl₅N
MW: 275,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173666
Numéro CAS: 20925-85-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité