Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-Chlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-chlorophenyl)trifluoroborate
P2654-25G P2654-5G
TCIAP2654-25GEA 252 EUR InStock
TCIAP2654-25G TCIAP2654-5G
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₄BClF₃K
MW: 218,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115770
Numéro CAS: 661465-44-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité