Potassium(2-naphthalene)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2655-25G P2655-5G
TCIAP2655-25GEA 333 EUR InStock
TCIAP2655-25G TCIAP2655-5G
Potassium(2-naphthalene)trifluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Potassium(2-naphthalene)trifluoroborate
Formule: C₁₀H₇BF₃K
MW: 234,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD06659941
Numéro CAS: 668984-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité