2,2'-(1,4-Phenylene)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-one) ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
P2656-25G P2656-5G
TCIAP2656-25GEA 171 EUR InStock
TCIAP2656-25G TCIAP2656-5G
2,2'-(1,4-Phenylene)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-one) ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,2'-(1,4-Phenylene)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-one)
Formule: C₂₂H₁₂N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00356293
Numéro CAS: 18600-59-4
EINECS: 418-280-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité