1-Phenyl-3-(p-tolyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Phenyl-3-(p-tolyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
P2657-200MG P2657-1G
TCIAP2657-200MGEA 24.2 EUR InStock
TCIAP2657-200MG TCIAP2657-1G
1-Phenyl-3-(p-tolyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
1-Phenyl-3-(p-tolyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₇H₁₄N₂O
MW: 262,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00744772
Numéro CAS: 36640-52-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité