4-Phenoxybenzylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2664-25G P2664-5G
TCIAP2664-25GEA 279 EUR InStock
TCIAP2664-25G TCIAP2664-5G
4-Phenoxybenzylamine ≥98.0% (par GC)
4-Phenoxybenzylamine
Formule: C₁₃H₁₃NO
Numéro MDL: MFCD01310836
Numéro CAS: 107622-80-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité