Pirodavir ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 4-[2-[1-(6-Methyl-3-pyridazinyl)-4-piperidinyl]ethoxy]benzoate, Ethyl 4-(2-(1-(6-methylpyridazin-3-yl)piperidin-4-yl)ethoxy)benzoate, 4-[2-[1-(6-Methyl-3-pyridazinyl)-4-piperidinyl]ethoxy]benzoic acid Ethyl ester
P2665-10MG P2665-50MG
TCIAP2665-10MGEA 139 EUR InStock
TCIAP2665-10MG TCIAP2665-50MG
Pirodavir ≥95.0% (par HPLC)
Pirodavir
Formule: C₂₁H₂₇N₃O₃
MW: 369,47 g/mol
Point de fusion: 125°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866965
Numéro CAS: 124436-59-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.50 to 12.30 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité