3-(2-Pyridyldithio)propionic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Pyridin-2-yldisulphanyl)propanoic acid, 3-(2-Pyridyldithio)propanoic acid, PDTP
P2668-1G P2668-5G
TCIAP2668-1GEA 223 EUR InStock
TCIAP2668-1G TCIAP2668-5G
3-(2-Pyridyldithio)propionic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3-(2-Pyridyldithio)propionic acid
Formule: C₈H₉NO₂S₂
MW: 215,29 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18252554
Numéro CAS: 68617-64-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité