Palmitoylethanolamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: PEA, N-(2-Hydroxyethyl)hexadecanamide, Palmidrol
P2670-5G P2670-25G
TCIAP2670-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAP2670-5G TCIAP2670-25G
Palmitoylethanolamide ≥98.0% (par GC)
Palmitoylethanolamide
Formule: C₁₈H₃₇NO₂
MW: 299,499 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00020562
Numéro CAS: 544-31-0
EINECS: 208-867-9
Merck Index: 14,06995
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c471af490a21fdc541bfed75906cfb29586d2e1f&vid=aecf6af3dfb67c55f5ab00fa0ba510f1bf022d5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité