Plerixafor (AMD3100) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: AMD 3100, Mezobil, JM 3100, Plerixafor, 1,4-Bis((1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan-1-yl)methyl)benzene, 1,1'-(1,4-phenylenebis(methylene))bis(1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane)octahydrochloride dihydrate, 1,4-Bis[(1,4,8,11-tetraazacyclotetradecan-1-yl)methyl]benzene
P2678-50MG P2678-250MG
TCIAP2678-50MGEA 82.5 EUR InStock
TCIAP2678-50MG TCIAP2678-250MG
Plerixafor (AMD3100) ≥98.0% (par GC)
Plerixafor (AMD3100)
Formule: C₂₈H₅₄N₈
MW: 502,78 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05662218
Numéro CAS: 110078-46-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Water max. 13.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité