4,7-Phenanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
P2684-1G P2684-5G
TCIAP2684-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAP2684-1G TCIAP2684-5G
4,7-Phenanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,7-Phenanthroline
Formule: C₁₂H₈N₂
MW: 180,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004987
Numéro CAS: 230-07-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité