1,2,4-Triphenylbenzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4'-Phenyl-1,1':2',1''-terphenyl
P2693-1G P2693-200MG
TCIAP2693-1GEA 174 EUR InStock
TCIAP2693-1G TCIAP2693-200MG
1,2,4-Triphenylbenzene ≥97.0% (par GC)
1,2,4-Triphenylbenzene
Formule: C₂₄H₁₈
MW: 306,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD32062934
Numéro CAS: 1165-53-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité