1-[1-Phenyl-3,4-dihydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-2(9H)-yl]pentan-1-one ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(1-Phenyl-1,3,4,9-tetrahydro-2H-pyrido[3,4-b]indol-2-yl)pentan-1-one
P2695-10MG P2695-50MG
TCIAP2695-10MGEA 134 EUR InStock
TCIAP2695-10MG TCIAP2695-50MG
1-[1-Phenyl-3,4-dihydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-2(9H)-yl]pentan-1-one ≥98.0% (par HPLC)
1-[1-Phenyl-3,4-dihydro-1H-pyrido[3,4-b]indol-2(9H)-yl]pentan-1-one
Formule: C₂₂H₂₄N₂O
MW: 332,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD01496905
Numéro CAS: 334939-35-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.00 to 8.90 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité