Polyethylene glycol methyl ether methacrylate n=∼9 stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: Polyethylene glycol monomethyl ether Methacrylate, mPEG Methacrylate, Methoxy PEG Methacrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2699-25G P2699-500G
TCIAP2699-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP2699-25G TCIAP2699-500G
Polyethylene glycol methyl ether methacrylate n=∼9 stabilisé
Polyethylene glycol methyl ether methacrylate
Formule: CH₃(OCH₂CH₂)nOCOC(=CH₂)CH₃
Numéro MDL: MFCD00241432
Numéro CAS: 26915-72-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
The average value of n 8.5 to 9.5
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité