Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼9 stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: PEGDMA, Polyethylene Glycol Dimethacrylate average Mn 550, PEG dimethacrylate, Polyethylene Glycol Dimethacrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2709-25G P2709-500G
TCIAP2709-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAP2709-25G TCIAP2709-500G
Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼9 stabilisé
Polyethylene glycol dimethacrylate
Formule: (C₂H₄O)nC₈H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00014932
Numéro CAS: 25852-47-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
The average value of n 8.5 to 9.5
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité