4-(Pentafluorosulphanyl)phenyldiazonium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
P2723-1G P2723-5G
TCIAP2723-1GEA 152 EUR InStock
TCIAP2723-1G TCIAP2723-5G
4-(Pentafluorosulphanyl)phenyldiazonium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
4-(Pentafluorosulphanyl)phenyldiazonium tetrafluoroborate
Formule: C₆H₄BF₉N₂S
MW: 317,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1605274-62-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité