4-Phenyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2727-1G P2727-5G
TCIAP2727-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAP2727-1G TCIAP2727-5G
4-Phenyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (par GC)
4-Phenyl-2-pyrrolidone
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,21 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01687226
Numéro CAS: 1198-97-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité