Polyethylene glycol monododecyl ether n=∼23
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Polidocanol
P2737-25G P2737-500G
TCIAP2737-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP2737-25G TCIAP2737-500G
Polyethylene glycol monododecyl ether n=∼23
Polyethylene glycol monododecyl ether
Formule: HO(CH₂CH₂O)nC₁₂H₂₅
Numéro MDL: MFCD00080891
Numéro CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07558
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Freezing point 33.0 to 38.0 deg-C
The average value of n 21.0 to 25.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité