2-Phenylethyl n-Octanoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: n-Octanoic acid 2-Phenylethyl ester, Phenethyl n-Octanoate, n-Octanoic acid Phenethyl ester
P2741-100G P2741-25G
TCIAP2741-100GEA 94.6 EUR InStock
TCIAP2741-100G TCIAP2741-25G
2-Phenylethyl n-Octanoate ≥98.0% (par GC)
2-Phenylethyl n-Octanoate
Formule: C₁₆H₂₄O₂
MW: 248,37 g/mol
Point d'ébullition: 296°C
Numéro MDL: MFCD00209536
Numéro CAS: 5457-70-5
EINECS: 226-718-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité