2-Phenyl-1,3-dithiolane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P2742-1G P2742-5G
TCIAP2742-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAP2742-1G TCIAP2742-5G
2-Phenyl-1,3-dithiolane ≥98.0% (par GC)
2-Phenyl-1,3-dithiolane
Formule: C₉H₁₀S₂
MW: 182,30 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Point de fusion: 24°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01729637
Numéro CAS: 5616-55-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité