2-(Propylamino)éthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Propylethanolamine
P2743-25G P2743-5G
TCIAP2743-25GEA 301 EUR InStock
TCIAP2743-25G TCIAP2743-5G
2-(Propylamino)éthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Propylamino)éthanol
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00002844
Numéro CAS: 16369-21-4
EINECS: 240-426-6
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité