Sphynolactone-7 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: SPL 7, 4-Methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl 4-[(4-Butoxyphenyl)sulphonyl]piperazine-1-carboxylate
P2745-25MG P2745-5MG
TCIAP2745-25MGEA 167 EUR InStock
TCIAP2745-25MG TCIAP2745-5MG
Sphynolactone-7 ≥98.0% (par HPLC)
Sphynolactone-7
Formule: C₂₀H₂₆N₂O₇S
MW: 438,50 g/mol
Numéro CAS: 2305752-57-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité