Pifithrin-α hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pifithrin-α HBr, Pifithrin-alpha, 2-(2-Imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-3-yl)-1-p-tolylethanone Hydrobromide
P2751-10MG P2751-50MG
TCIAP2751-10MGEA 118 EUR InStock
TCIAP2751-10MG TCIAP2751-50MG
Pifithrin-α hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pifithrin-alpha hydrobromide
Formule: C₁₆H₁₈N₂OS·HBr
MW: 286,4·80,9 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00417851
Numéro CAS: 63208-82-2
Merck Index: 14,07421
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité