(+/-)-Phenyl(pyridin-2-yl)methanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenyl(pyridin-2-yl)methanol, (+/-)-2-(alpha-Hydroxybenzyl)pyridine
P2755-1G P2755-5G
TCIAP2755-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAP2755-1G TCIAP2755-5G
(+/-)-Phenyl(pyridin-2-yl)methanol ≥98.0% (par GC)
(+/-)-Phenyl(pyridin-2-yl)methanol
Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00186514
Numéro CAS: 14159-57-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité