Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) n=∼14 stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: PEG hydrogel, Polyethylene glycol diacrylate, Poly(ethylene glycol) diacrylate, PEG diacrylate, PEGDA, PEG bisacrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2757-25G P2757-500G
TCIAP2757-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP2757-25G TCIAP2757-500G
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) n=∼14 stabilisé
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA)
Formule: CH₂=COC(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂
Point d'éclair: 230°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081876
Numéro CAS: 26570-48-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
The average value of n 13.0 to 15.0
Specific gravity (20/20) 1.1200 to 1.1300
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité