Polypropylene Glycol Diacrylate n=∼12 stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: PPG Diacrylate, PPGDA
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2759-25G P2759-500G
TCIAP2759-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP2759-25G TCIAP2759-500G
Polypropylene Glycol Diacrylate n=∼12 stabilisé
Polypropylene Glycol Diacrylate
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081912
Numéro CAS: 52496-08-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
The average value of n 11.0 to 13.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité