MOPS-Na ≥99%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: 4-Morpholine-1-ylpropylsulfonate de sodium
E413-250GEA 253 EUR InStock
E413-F100KG E413-250G
MOPS-Na ≥99%, Haute Pureté
MOPS-Na
Un tampon zwittérionique utilisé comme tampon de migration pour électrophorèse d'ARN par agarose dénaturant.
Formule: C₇H₁₄NNaO₄S
MW: 231,25 g/mol
Point de fusion: 277 °C
Numéro MDL: MFCD00064350
Numéro CAS: 71119-22-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@260 nm (0.1 M, Water) 0.03
DNase none detected
Heavy Metals 0.005%
Appearance White powder
Loss on Drying 1%
pH (0.1 M, Water) @25 °C 10 – 11
pKa (20 °C) 7 – 7.4
Protease none detected
Purity 99%
RNase none
Solubility (0.1 M, Water) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité