8-Quinolinol sulphate monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 8-Hydroxyquinoline sulphate monohydrate, Chinosol monohydrate, 8-Quinolinone sulphate monohydrate, Oxine sulphate monohydrate
Q0017-25G Q0017-500G
TCIAQ0017-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAQ0017-25G TCIAQ0017-500G
8-Quinolinol sulphate monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
8-Quinolinol sulphate monohydrate
Formule: C₁₈H₁₄N₂O₂·H₂SO₄·H₂O
MW: 406,41 g/mol
Point de fusion: 178°C
Numéro MDL: MFCD00013095
Numéro CAS: 134-31-6
EINECS: 205-137-1
Merck Index: 14,04843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3ec064105a34ae487634c71a186eb01c0a30747&vid=0c67b48f13a0d509d20a9acd3b8e515ff9bf64be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 4.0 to 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité