p-Quinquephenyl
Fournisseur: TCI
Q0018-1G Q0018-100MG
TCIAQ0018-1GEA 570 EUR InStock
TCIAQ0018-1G TCIAQ0018-100MG
p-Quinquephenyl
p-Quinquephenyl
Formule: C₃₀H₂₂
Numéro MDL: MFCD00059012
Numéro CAS: 3073-05-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
TOF-MS to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité