Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAQ0023-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAQ0023-25G
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)


Formule: C₁₈H₁₁NO₂.xNaO₃S
Numéro MDL: MFCD00080727
Numéro CAS: 8004-92-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Lambda max. 410.0 to 414.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 600 (H2O, 410.0 to 414.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité