Quinuclidine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAQ0062-5GEA 466 EUR InStock
TCIAQ0062-5G TCIAQ0062-1G TCIAQ0062-200MG
Quinuclidine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Quinuclidine
Formule: C₇H₁₃N
MW: 111,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006690
Numéro CAS: 100-76-5
EINECS: 202-887-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08081
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité