7-Quinolinecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Formylquinoline
Q0067-1G Q0067-250MG
TCIAQ0067-1GEA 635 EUR InStock
TCIAQ0067-1G TCIAQ0067-250MG
7-Quinolinecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
7-Quinolinecarboxaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD01366121
Numéro CAS: 49573-30-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité