Quinoline-N-oxide hydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Quinoline 1-oxide hydrate
Q0072-25G Q0072-5G
TCIAQ0072-25GEA 480 EUR InStock
TCIAQ0072-25G TCIAQ0072-5G
Quinoline-N-oxide hydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Quinoline-N-oxide hydrate
Formule: C₉H₇NO·xH₂O
MW: 145,16 g/mol (anhy)
Point d'ébullition: 173°C
Numéro MDL: MFCD00149472
Numéro CAS: 198878-42-1
EINECS: 216-560-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 15.0 to 21.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité