Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Quincorine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

Q0074-100MG Q0074-1G
TCIAQ0074-100MGEA 74.8 EUR InStock
TCIAQ0074-100MG TCIAQ0074-1G
Quincorine ≥98.0% (par GC)
Quincorine


Formule: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Point de fusion: 25°C
Numéro CAS: 207129-35-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +37.0 to +41.0 deg (C=1, Methanol)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité