Quincoridine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1S,2R,5R)-2-(Hydroxymethyl)-5-vinylquinuclidine, (1S,2R,5R)-5-Vinyl-2-quinuclidinemethanol
Q0076-1G Q0076-100MG
TCIAQ0076-1GEA 541 EUR InStock
TCIAQ0076-1G TCIAQ0076-100MG
Quincoridine ≥95.0% (par GC)
Quincoridine
Formule: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Point d'éclair: 122°C
Numéro CAS: 207129-36-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +190 to +200 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité