Acide 3-quinoléinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Q0090-1G Q0090-5G
TCIAQ0090-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAQ0090-1G TCIAQ0090-5G
Acide 3-quinoléinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point de fusion: 280°C
Numéro MDL: MFCD00006770
Numéro CAS: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8262eb77dd2675c112ad8c0c41fa7ea476f590ad&vid=8262eb77dd2675c112ad8c0c41fa7ea476f590ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité