3-Quinoléinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxyquinoline
Q0094-1G Q0094-5G
TCIAQ0094-1GEA 55 EUR InStock
TCIAQ0094-1G TCIAQ0094-5G
3-Quinoléinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00169018
Numéro CAS: 580-18-7
EINECS: 209-456-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6e0f0b5e6f04371bbdc9020e7aed71f675e0047&vid=c6e0f0b5e6f04371bbdc9020e7aed71f675e0047&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité