Quinoxalin-5-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Q0095-200MG Q0095-1G
TCIAQ0095-200MGEA 17.6 EUR InStock
TCIAQ0095-200MG TCIAQ0095-1G
Quinoxalin-5-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Quinoxalin-5-ol
Formule: C8H6N2O
MW: 146,05 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Numéro MDL: MFCD00972004
Numéro CAS: 17056-99-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dae473ffe791fe0eca6af4bd05912040513ab75b&vid=dae473ffe791fe0eca6af4bd05912040513ab75b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité