8-Quinoléinecarbaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAQ0096-1GEA 77 EUR InStock
TCIAQ0096-1G TCIAQ0096-5G
8-Quinoléinecarbaldéhyde ≥95.0% (par GC)
8-Quinoléinecarbaldéhyde
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00805837
Numéro CAS: 38707-70-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 92.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité