6-Quinolinecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Formylquinoline
Q0097-1G Q0097-5G
TCIAQ0097-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAQ0097-1G TCIAQ0097-5G
6-Quinolinecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Quinolinecarboxaldehyde
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00805836
Numéro CAS: 4113-04-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca6049e18f0566f39147f403b0ee878d4cf9fde2&vid=ca6049e18f0566f39147f403b0ee878d4cf9fde2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité