2-Quinoléinecarbonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Quinoline-2-carbonitrile
Q0099-1G Q0099-5G
TCIAQ0099-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAQ0099-1G TCIAQ0099-5G
2-Quinoléinecarbonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Quinoléinecarbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00134341
Numéro CAS: 1436-43-7
EINECS: 215-865-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=447b3a66598b2000ddf2739b9cd73fc9e6a48626&vid=447b3a66598b2000ddf2739b9cd73fc9e6a48626&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité